Learn More
Thermo Scientific Chemicals Poudre de gélose ™
Code produit 11489632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489632 500 g 500g
11479632 100 g 100g
11499632 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489632 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A10752.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    171.65€ / 500g
    Économisez 18.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 9002-18-0 | C14H24O9 | 336.337 g/mol
Agar is the most suited solidifying agent for scientific applications that require incubation temperatures closer to human body temperature. Agar is used as a medium in bacteriology and plant biology, impression material in dentistry, biofertilizer in organic farming, and salt bridges in electrochemistry. It can be used to measure the motility and mobility of microorganism owing to the porous nature of the gel form of an agar or agarose medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La gélose est l’agent de solidification le plus adapté aux applications scientifiques qui nécessitent des températures d’incubation plus proches de la température du corps humain. La gélose est utilisée comme milieu de culture en bactériologie et biologie végétale, comme matériau d’impression en dentisterie, comme biofertilisant en agriculture biologique et comme pont de sel en électrochimie. Il peut être utilisé pour évaluer la motilité et la mobilité des micro-organismes en raison de la nature poreuse de la forme de gel d’un milieu gélosé ou d’agarose.
Solubilité
Soluble dans l’eau à des températures comprises entre 950C et 1000C. Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Une exposition prolongée à des températures élevées peut dégrader la poudre de gélose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-18-0
Formule moléculaire C14H24O9
Poids moléculaire (g/mol) 336.337
Numéro MDL MFCD00081288
Clé InChI GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Synonyme agar, agar, pure, powder, agar agar bacteriological, 3r,4s,5s,6r-2-4r,5s-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo 3.2.1 octan-8-yl oxy-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-3,5-diol
CID PubChem 71571511
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-méthyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-méthoxyoxane-3,5-diol
SMILES CC1C(C2C(C(O1)CO2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Agar
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water at temperatures between 950C and 1000C. Insoluble in cold water.