Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gélose, pure, en poudre
Code produit 10589462 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10589462 500 g 500g
10782453 250 g 250g
10048991 1 kg 1kg
10465872 5 kg 5kg
11946991 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10589462 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 400405000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    142.65€ / 500g
    Économisez 28.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
À utiliser dans les milieux de culture biologiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Gélose pure
Type d’emballage Bouteille en verre
Quantité 500 g