Learn More
Thermo Scientific™ Agarase (0,5 U/μl)
Code produit 10374770 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 U
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10374770 100 U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10374770 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EO0461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    104.65€ / 100 pièces
    Économisez 20.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Digère spécifiquement le noyau de l’agarose polysaccharide, ce qui permet de récupérer des fragments d’ADN ou d’ARN en douceur, mais de manière efficace, à partir d’agarose à faible point de fusion.
L’agarase digère spécifiquement le noyau polysaccharidique de l’agarose en néoagaro-oligosaccharides. L’agarase permet de récupérer des fragments d’ADN ou d’ARN en douceur, mais de manière efficace, à partir d’agarose à faible point de fusion. Les acides nucléiques récupérés peuvent être utilisés directement à des fins d’amplification, de clonage, de séquençage, etc.
Points clés
  • Délicat : récupère l’ADN et l’ARN intacts
  • Rendements de récupération élevés -> 90 % de l’ADN de départ récupéré après extraction
  • Idéal pour les fragments d’ADN longs (> 30 kb) et courts (< 100 bp) 
  • Actif dans les tampons d’électrophorèse TAE et TBE 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Concentration 0,5 U / μl
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR de transcriptase inverse (RT-PCR), PCR, clonage, construction de bibliothèques d’ADNc, séquençage, transcription in vitro, tests de protection de nucléase, marquage des acides nucléiques
Quantité 100 U