Learn More
Melford Agarose
Code produit 30017982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30017982 1 kg 1kg
30017981 100 g 100g
30017983 50 g 50g
30017984 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30017982 Fournisseur Melford Code fournisseur A200901000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Agarose de qualité biologie moléculaire.
Agarose de grade de biologie moléculaire.
Agarose de qualité biologie moléculaire. Haute pureté pour l'électrophorèse préparative et analytique des acides nucléiques ≥ 1000 pb. Forme un gel solide à faible concentration. Ce produit est exempt de RNase/DNase.
Force du gel, 1 % : ≥ 1200 g/ cm²
Force du gel, 1,5 % : ≥ 2700 g/ cm²
Point de gélification : 35 °C à 37 °C
Point de fusion : 87 °C à 89 °C
Égalité des chances en matière d'emploi : 0,09 à 0,12
Sulfate: ≥ 0,03%
Perte au séchage : < 10%
Liaison à l'ADN : Aucune détectée
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
CAS 9012-36-6
Quantité 1 kg
Qualité Molecular Biology