Learn More
Melford Agarose
Code produit 30017984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30017984 500 g 500g
30017982 1 kg 1kg
30017981 100 g 100g
30017983 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30017984 Fournisseur Melford Code fournisseur A20090500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Agarose de qualité biologie moléculaire.
Agarose de grade de biologie moléculaire.
Agarose de qualité biologie moléculaire. Haute pureté pour l'électrophorèse préparative et analytique des acides nucléiques ≥ 1000 pb. Forme un gel solide à faible concentration. Ce produit est exempt de RNase/DNase.
Force du gel, 1 % : ≥ 1200 g/ cm²
Force du gel, 1,5 % : ≥ 2700 g/ cm²
Point de gélification : 35 °C à 37 °C
Point de fusion : 87 °C à 89 °C
Égalité des chances en matière d'emploi : 0,09 à 0,12
Sulfate: ≥ 0,03%
Perte au séchage : < 10%
Liaison à l'ADN : Aucune détectée
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
CAS 9012-36-6
Quantité 500 g
Qualité Biologie moléculaire