Description
- L’agarose à bas point de fusion est une agarose à point de fusion et de gélification intermédiaire qui présente des caractéristiques de tamisage supérieures.
- Elle est recommandée pour les gels analytiques de fragments d’ADN sous 1000 bp et est idéale pour les petits fragments d’ADN jusqu’à 20 bp qui peuvent être séparés sur des gels à 6 %.
- Elle résout des fragments de taille différant de seulement 2 bp.
- Son utilisation évite le besoin de transferts Southern et Northern PAGE qui peuvent être obtenus efficacement à partir d’eux à des concentrations allant jusqu’à 2 %.
- Les fragments d’ADN peuvent être purifiés avec une efficacité élevée à partir de ces gels d’agarose jusqu’à 4 % en utilisant soit un kit de purification, soit un système d’électroélution.
Spécification
Spécification
| CAS | 9012-36-6 |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse et transfert sur gel d’acide nucléique ; isolement et purification d’acide nucléique ; électrophorèse d’acide nucléique ; séquençage d’acide nucléique |
| Température de fusion | lt; 67deg;C (gel à 1,5 %) |
| Quantité | 50 g |
| Conditions de stockage | Température ambiante |
| Type de produit | Gel d’agarose |