Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, pour la biochimie, poudre pure (MR = -0,17)
Code produit 10154860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10154860 25 g Flacon en verre 25g
10472825 100 g Flacon en verre 100g
10380304 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10154860 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 239020250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9012-36-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs pour électrophorèse
• Agarose MR = -0,17
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom Pure powder (Mr = - 0.17), For biochemistry
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Électro-osmose (EEO) 0.16 to 0.19 (-Mr)
Température de gélification 34.5° to 37.5°C (1.5% sol.)
Force du gel >2000g/cm2 (1.5% gel)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Qualité Biochimie