Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, pour la biochimie, poudre pure (MR = -0,17)
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Agarose |
| Note relative au nom | Pure powder (Mr = - 0.17), For biochemistry |
| Forme physique | Poudre |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Électro-osmose (EEO) | 0.16 to 0.19 (-Mr) |
| Température de gélification | 34.5° to 37.5°C (1.5% sol.) |
| Force du gel | >2000g/cm2 (1.5% gel) |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |