Learn More
Agarose (large gamme de séparations pour ADN / ARN / qualité analyse génétique), Fisher BioReagents™
Code produit 10688973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10688973 100 g Flacon poly 100g
10776644 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10688973 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1356100
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS : 9012-36-6 | Formule moléculaire : C12H18O9
Agarose (large gamme de séparations pour ADN / ARN / qualité analyse génétique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Formule moléculaire C12H18O9
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom Large plage de séparation pour l’ADN/ARN (500 pb à 25 kb)
Forme physique Poudre / Solide
Couleur Crème clair
Quantité 100 g
DNase Sans DNase
Électro-osmose (EEO) 0,15 max.
Température de gélification 34,5° à 37,5 °C
Force du gel 1 200 g/cm2min
Conditionnement Flacon poly
Notes de qualité de la pureté Sans DNase ni RNase
Poids de la formule 306.12
Qualité Analyse génétique