Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose D1-LE, qualité biologie moléculaire
Code produit 11397019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397019 100 g 100g
11387019 25 g 25g
11307029 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397019 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H26855.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.26€
    222.65€ / 100g
    Économisez 45.61€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9012-36-6
Agarose D1-LE, Molecular Biology Grade is used for molecular biology applications. It acts as the medium for analytical scale electrophoretic separation in agarose gel electrophoresis. It is suitable for analytical and preparative nucleic acid electrophoresis, blotting and protein electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Agarose D1-LE, le niveau de biologie moléculaire est utilisé pour les applications de biologie moléculaire. Il agit comme milieu de séparation électrophorétique à l’échelle analytique dans l’électrophorèse sur gel d’agarose. Il convient à l’électrophorèse analytique et préparative des acides nucléiques, au transfert et à l’électrophorèse des protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose D1-LE
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Qualité Biologie moléculaire