Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, qualité électrophorèse
Code produit 15427889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427889 50 g 50g
15437889 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427889 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66501.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.20€
    90.65€ / 50g
    Économisez 21.55€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9012-36-6
Standard agarose suitable for most general applications. Good gel strength and clarity. Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Agarose standard adaptée à la plupart des applications générales. Force et clarté du gel satisfaisantes. L’agarose est utile dans la séparation des acides nucléiques par électrophorèse parce que les gels d’agarose ont des tailles de pores plus importantes que les gels d’acrylamide réticulés à faibles concentrations et dans les séparations chromatographiques en les faisant passer par l’agarose ou la réticulation.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 g/L).
Remarques
Force du gel (1,5 % p/v) : > 1120 g/cm^2 ; température de gélification : 36-39°C ; EEO : <0,12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Forme physique Poudre
Point de fusion 87°C to 89°C
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic; Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water(10g/L).
Qualité Électrophorèse