Learn More
Agarose, qualité d’électrophorèse, MP Biomedicals™
Code produit 11462940 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11462940 500 g
11402940 5 g
11412940 10 g
11422940 25 g
11432940 50 g
11452940 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11462940 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210026790
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Synonyme 3, 6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Forme physique Powder
Densité 1,00g/mL à 20 °C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Qualité Électrophorèse