Learn More
Colorant de chargement de gel d’agarose, 6X (contient 15 % de Ficoll™ 400/biol. moléculaire), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
Description
Flacon poly ; 5 ml
Ce colorant de suivi est ajouté aux échantillons d’ADN et d’ARN avant l’électrophorèse sur gels d’agarose.
Spécification
Spezifikation
| Absorbance | 0.3 to 0.6 AU at 252nm, 0.5 to 0.8 AU |
| Nom chimique ou matériau | Agarose Gel-Loading Dye, 6X |
| Note relative au nom | Contains 15% Ficoll™ 400 |
| Forme physique | Liquide |
| CAS | 915-67-3, 26873-85-8 |
| Quantité | 5 ml |
| DNase | Sans DNase |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Qualité | Biologie moléculaire |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Amaranth (<1.0%), Ficoll™ (15%), Proprietary Component (<1.0%), and Water. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur