Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, température de gélification élevée, réactif de biologie moléculaire
Code produit 15410637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410637 100 g 100g
15400637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15410637 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66704.22
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 9012-36-6
High gel strength allows gel formation at low concentrations. Ideal for antibiotic sensitivity assays, RID, double diffusion and other immunological applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • La haute résistance au gel permet la formation de gel à de faibles concentrations
  • Idéal pour les dosages de sensibilité aux antibiotiques, le RID, la double diffusion et d’autres applications immunologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom high gelling temperature, Molecular Biology Reagent
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic; Moisture sensitive