Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, température de fusion élevée, solution milieu
Code produit 15440177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440177 500 g 500g
15420177 25 g 25g
15430177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440177 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61123.36
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Pour des applications d’ADN standard
For standard DNA applications.Agarose, High Melting Temperature, Medium Resolution is used for standard DNA separations. It is involved in the purification of protein by using column-based preparative scale separation as in gel filtration chromatography and ion exchange chromatography
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pour les applications d’ADN standard. Agarose, température de fusion élevée, la résolution moyenne est utilisée pour les séparations d’ADN standard. Il est impliqué dans la purification des protéines en utilisant la séparation à l’échelle préparative basée sur colonne comme dans la chromatographie de filtration sur gel et la chromatographie d’échange d’ions
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Temp. de fusion : ∼88°. Sensible à l’humidité et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom high melting temperature, medium resolution
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.