Learn More
Agarose haute résolution, MP Biomedicals™
Code produit 11456960 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456960 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11456960 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 11AGAR0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    242.55€ / 50g
    Économisez 12.45€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Agarose haute résolution, qualité biologie moléculaire, poudre blanche
  • L'agarose haute résolution est une agarose à point de fusion et de gélification intermédiaire qui présente des caractéristiques de tamisage supérieures.
  • Elle est recommandée pour les gels analytiques de fragments d’ADN sous 1000 bp et est idéale pour les petits fragments d’ADN jusqu’à 20 bp qui peuvent être séparés sur des gels à 6 %.
  • Elle résout des fragments de taille différant de seulement 2 bp.
  • Son utilisation évite le besoin de transferts Southern et Northern PAGE qui peuvent être obtenus efficacement à partir d’eux à des concentrations allant jusqu’à 2 %.
  • Les fragments d'ADN peuvent être purifiés avec une efficacité élevée à partir de ces gels d'agarose jusqu’à 4 % en utilisant soit un kit de purification, soit un système d'électroélution
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Formule moléculaire C24H38O19
Poids moléculaire (g/mol) 630.55
Numéro MDL MFCD00081294
Clé InChI MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Synonyme Galactan Hydrocolloid, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose, Indubiose A4
Spécification
Forme physique Poudre
Point de fusion < 67 °C (1,5 % gel)
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Électro-osmose (EEO) ≤0,12
Température de gélification < 26 °C (1,5 % de gel)
Force du gel > 600g/cm2 (1,5 % gel)
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (15 mg/mL).
Qualité Biologie moléculaire