Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose LE
Code produit 10609263 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10609263 500 g Flacon en verre 500g
10289590 25 g Flacon en verre 25g
10186980 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10609263 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 400415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00€
    729.65€ / 500g
    Économisez 140.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 9012-36-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose medium-low EEO
Forme physique Poudre cristalline fine
Point de fusion 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Couleur Crème à blanc
Quantité 500 g
Électro-osmose (EEO) 0.05 to 0.13
Température de gélification 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Force du gel >1200g/cm2 (1% gel), >2500g/cm2 (1.5% gel)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Qualité Électrophorèse