Learn More
Agarose LE, niveau de biologie moléculaire, ultra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15855358 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15855358 1 kg Bouteille en plastique 1kg
15825208 25 g Bouteille en plastique 25g
15835208 100 g Bouteille en plastique 100g
15845208 250 g Bouteille en plastique 250g
15855208 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15855358 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J32802.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9012-36-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose LE
Forme physique Poudre granulaire à écoulement libre
Quantité 1 kg
Conditionnement Bouteille en plastique
Qualité Biologie moléculaire