Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, faible EEO
Code produit 15477699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477699 100 g 100g
15467699 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477699 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66369.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.54€
    223.65€ / 100g
    Économisez 58.89€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9012-36-6
Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically, Suitable for isoelectric focusing, protein blotting and antibody separation Agarose gels are also used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-antigen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’agarose est utile dans la séparation des acides nucléiques par électrophorèse. Elle convient pour la focalisation isoélectrique, le transfert de protéines et la séparation des anticorps. Les gels d’agarose sont également utilisés dans les plaques d’immunoélectrophorèse (IEP) et d’Ouchterlony à double diffusion pour démontrer les réactions anticorps-antigènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Force du gel : >2400 g/cm² (1,5 % p/v) ; température de gélification : 35-37°C ; EEO : 0,07-0,1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom low EEO
Forme physique Poudre
Point de fusion 87°C to 89°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic; Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water