Learn More
Melford Agarose à faible EEO
Code produit 30017978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30017978 500 g 500g
30017977 50 g 50g
30017975 100 g 100g
30017976 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30017978 Fournisseur Melford Code fournisseur A20080500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Biologie moléculaire (niveau).
Grade de biologie moléculaire.
Biologie moléculaire (niveau). Haute pureté pour l'électrophorèse préparative et analytique des acides nucléiques > 1000 bp.
Température de gélification :
34,5 -37,5 °C
Sulfate:
0,15
Égalité des chances en matière d'emploi :
0,09-0,13
Liaison à l'ADN :
Aucun détecté
ADN et RNase :
Aucun élément détecté
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose, Low EEO
CAS 9012-36-6
Quantité 500 g
Qualité Biologie moléculaire