Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose faible EEO, pour électrophorèse, (Mr ≤0,07)
Code produit 10655402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10655402 25 g Flacon en verre 25g
10072040 10 g Flacon en verre 10g
13478388 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10655402 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 159820250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 9012-36-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose low EEO
Forme physique Poudre cristalline fine
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Électro-osmose (EEO) electroendosmosis (-Mr): 0.07 to 0.12
Température de gélification 40 to 43°C (1.5% sol.)
Force du gel >1800g/cm2 (1.5% gel)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Qualité Électrophorèse