Learn More
Agarose (faible EEO/polyvalent/qualité biologie moléculaire), Fisher BioReagents™
Code produit 10766834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10766834 100 g Flacon poly 100g
10366603 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10766834 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP160100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Agarose, C12H18O9, numéro CAS 9012-36-6, 500 g, gris, crème, sans DNase, 0,09 à 0,13, test de passage, 34,5 degrés à 37,5 degrés C, 1 200 g/cm2min., biologie moléculaire, faible EEO/polyvalent, flacon poly, poudre/solide, DNase et RNase, température ambiante, 0,15 % max.
Agarose, C12H18O9, numéro CAS 9012-36-6, 500 g, gris, crème, sans DNase, 0,09 à 0,13, test de passage, 34,5 degrés à 37,5 degrés C, 1 200 g/cm2min., biologie moléculaire, faible EEO/polyvalent, flacon poly, poudre/solide, DNase et RNase, température ambiante, 0,15 % max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Formule moléculaire C12H18O9
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom Faible EEO/multifonction
Forme physique Poudre / Solide
Couleur Crème clair
Quantité 100 g
DNase Sans DNase
Électro-osmose (EEO) 0,09 à 0,13
Température de gélification 34,5° à 37,5 °C
Force du gel 1 200 g/cm2min
Conditionnement Flacon poly
Notes de qualité de la pureté Sans DNase ni RNase
Qualité Biologie moléculaire