Learn More
Agarose (bas point de fusion, < 1 kb ADN/ARN/qualité analyse génétique), Fisher BioReagents™
Code produit 10583355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10583355 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10583355 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1360100
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Agarose, C12H18O9, numéro CAS 9012-36-6, 100 g, gris, crème, sans DNase, 0,15 max., test de réussite, 306,12 35°C max., 500 g/cm2min., analyse génétique, faible fusion, <1 kb ADN/ARN, flacon poly, poudre/solide, DNase et RNase, RT, 0,15 % max.
Agarose, C12H18O9, numéro CAS 9012-36-6, 100 g, gris, crème, sans DNase, 0,15 max., test de réussite, 306,12 35°C max., 500 g/cm2min., analyse génétique, faible fusion, <1 kb ADN/ARN, flacon poly, poudre/solide, DNase et RNase, RT, 0,15 % max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom Faible fusion, <1 kb d’ADN/ARN
Forme physique Poudre / Solide
CAS 9012-36-6
Couleur Blanc crème
Quantité 100 g
DNase Sans DNase
Électro-osmose (EEO) 0,15 max.
Température de gélification 35 °C max.
Force du gel 500 g/cm2min.
Conditionnement Flacon poly
Notes de qualité de la pureté Sans DNase ni RNase
Formule moléculaire C12H18O9
Poids de la formule 306.12
Qualité Analyse génétique