Learn More
Agarose (bas point de fusion, récupération d’acides nucléiques/qualité de biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit 10377033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10377033 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10377033 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP16525
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom Récupération des acides nucléiques à faible fusion
Forme physique Poudre / Solide
CAS 39346-81-1
Couleur Blanc crème
Quantité 25 g
DNase Sans DNase
Électro-osmose (EEO) ≤0,10
Température de gélification 26° à 30 °C
Force du gel ≥200g/cm2
Conditionnement Flacon poly
Notes de qualité de la pureté Sans DNase ni RNase
Formule moléculaire C12H18O9
Poids de la formule 306.12
Qualité Biologie moléculaire