Learn More
Melford Agarose ME
Code produit 30017980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30017980 500 g 500g
30017979 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30017980 Fournisseur Melford Code fournisseur A20085500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Pour les fragments d'ADN/ARN > 1000 pb.
Pour les fragments d’ADN/ARN > 1 000 b.
Pour les fragments d'ADN/ARN > 1000 pb. Égalité des chances intermédiaire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose ME
CAS 9012-36-6
Quantité 500 g
Qualité Biologie moléculaire