Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose ME, pour l’électrophorèse des macromolécules
Code produit 11482688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482688 25 g 25g
11472688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11482688 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16693.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9012-36-6
Agarose is frequently used in molecular biology for the separation of large molecules, especially DNA, by electrophoresis. Slabs of agarose gels (usually 0.7 - 2%) for electrophoresis are readily prepared by pouring the warm, liquid solution into a mold. A wide range of different agaroses, of varying molecular weights and properties are commercially available for this purpose. Used in high resolution protein electrophoresis, immunoelectrophoresis, electro immunoassays such as rocket assays, counter current electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’agarose est fréquemment utilisée en biologie moléculaire pour la séparation de grosses molécules, en particulier de l’ADN, par électrophorèse. Les bandes de gels d’agarose (généralement 0,7 - 2 %) pour l’électrophorèse sont facilement préparées en versant la solution liquide chauffée dans un moule. Une large gamme d’agaroses, de poids moléculaires et de propriétés variables, sont disponibles dans le commerce à ces fins. Utilisées pour l’électrophorèse des protéines haute résolution, l’immunoélectrophorèse, les électro-immunodosages tels que les immunoquettes, l’électrophorèse à contre-courant.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 g/l à 80°C).
Remarques
Point de gel 36°. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’air, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose ME
Note relative au nom for electrophoresis of macromolecules
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (10g/L at 80°C).