Learn More
Thermo Scientific Chemicals Milieu d’agarose EEO
Code produit 10137080 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10137080 25 g Flacon en verre 25g
10470651 100 g Flacon en verre 100g
10734124 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10137080 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 400420250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9012-36-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs pour électrophorèse
• Agarose ME medium electro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose medium EEO
Forme physique Poudre cristalline fine
Point de fusion 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Couleur Crème à blanc
Quantité 25 g
Électro-osmose (EEO) 0.16 to 0.19
Température de gélification 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Force du gel >1000g/cm2 (1% gel)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Qualité Électrophorèse