Learn More
Agarose (EEO moyen/qualité électrophorèse des protéines), Fisher BioReagents
Code produit 10193053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10193053 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10193053 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP161100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Coulage de gels
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet www.fr.fishersci.com
• TEMED
• Agarose medium EEO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom EEO moyen
Forme physique Poudre / Solide
CAS 9012-36-6
Couleur Blanc crème
Quantité 100 g
DNase Sans DNase
Électro-osmose (EEO) 0,16 à 0,19
Température de gélification 34,5° à 37,5 °C
Force du gel 1 000 g/cm2min.
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C12H18O9
Poids de la formule 306.12
Qualité Électrophorèse des protéines