Learn More
MP Biomedicals Agarose, qualité biologie moléculaire
Code produit 11486950 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486950 1 x 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11486950 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 11AGAH0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.85€
    113.40€ / 100g
    Économisez 11.45€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Composant essentiel dans les techniques de séparation chimique.
  • L’agarose standard est un hydrocolloïde de galactane linéaire purifié isolé de la gélose ou d’algues marines contenant de la gélose avec une valeur d’électro-osmose (EEO) de 0,12, ce qui en fait un composant essentiel dans les techniques de séparation chimique.
  • Applications clés : Électrophorèse, séparation des fragments d’ADN/ARN de 400 à 8000 bp.
  • Usage exclusivement réservé à la recherche. Prêt pour l’étiquetage CE IVD des applications cliniques.
Spécification
Description Solution de travail type : Gel à 1,5 %
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Biologie moléculaire, électrophorèse, séparation des fragments d’ADN/ARN de 400 à 8000 bp
Température de fusion 88°C ±1,5°C (gel de 1,5 %)
Quantité 1 x 100 g
Conditions de stockage Température ambiante
Type de produit Poudre de gel d’agarose