Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose MS8, pour petits fragments d’ADN
Code produit 15447615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447615 25 g 25g
11332729 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447615 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H26738.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour de petits fragments d’ADN
Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it. Agarose gels are also used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-antigen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’agarose est utile dans la séparation des acides nucléiques par électrophorèse parce que les gels d’agarose ont des tailles de pores plus importantes que les gels d’acrylamide réticulés à faibles concentrations et dans les séparations chromatographiques en les faisant passer par l’agarose ou la réticulation. Les gels d’agarose sont également utilisés dans les plaques d’immunoélectrophorèse (IEP) et d’immunodiffusion double d’Ouchterlony pour démontrer les réactions anticorps-antigènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose MS8
Note relative au nom for small DNA fragments
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic; Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Qualité Tamis moléculaire