Learn More
Cytiva Milieu NA agarose
Code produit 11534925 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11534925 100 g 100g
10409764 10 g 10g
10491455 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11534925 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17055402
 Article restreint
En stock
Agarose hautement purifiée pour la séparation des acides nucléiques, à utiliser comme substrats pour les enzymes. Les milieux NA agarose Cytiva™ avec faible électro-osmose sont recommandés pour la plupart des applications d’ADN / ARN.
  • Température de gélification : de 34 à 37°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les milieux NA agarose ont été préparés pour offrir la combinaison optimale de ces propriétés : Séparation fiable des acides nucléiques ; faible inhibition de l’activité enzymatique sur les matériaux récupérés ; haute résistance au gel.
Couleur Blanc
Forme Plein
À utiliser avec (application) L’agarose avec une faible électro-osmose (EEO) est recommandée pour la plupart des applications d’ADN / ARN. Convient à toutes les séparations analytiques, ainsi qu’à la plupart des méthodes préparatives.
Matériau Agarose
Température de fusion 60deg; à 90deg;C
Quantité 100 g
Type de produit Gel d’agarose