Learn More
Agarose (qualité électrophorèse des protéines), Fisher BioReagents™
Code produit 10112823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10112823 500 g Flacon poly 500g
10367033 25 g Flacon poly 25g
10775684 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10112823 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP164500
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS : 9012-36-6 | Formule moléculaire : C12H18O9
Agarose (qualité électrophorèse des protéines)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9012-36-6
Formule moléculaire C12H18O9
Specifications
Nom chimique ou matériau Agarose
Forme physique Poudre / Solide
Couleur Blanc crème
Quantité 500 g
DNase Sans DNase
Électro-osmose (EEO) 0,1  (max.)
Température de gélification 34° à 45 °C
Force du gel 800g/cm2min.
Conditionnement Flacon poly
Notes de qualité de la pureté Sans DNase ni RNase
Poids de la formule 306.12
Qualité Électrophorèse des protéines