Learn More
MP Biomedicals™ Agarose standard
Code produit 11496950 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496950 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11496950 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11AGAH0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.97€
    282.45€ / 250g
    Économisez 26.52€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Agarose standard, qualité biologie moléculaire, poudre blanche
  • Agarose standard pour électrophorèse analytique
  • Faible EEO pour une résolution complète des bandes > 500 bp
  • Procédures de test de qualité strictes et hautement purifiées
  • Testé pour le transfert sur membrane
  • La QA-Agarose™ standard est une agarose standard à température de gélification avec des valeurs EEO (électro-osmose) très basses donnant une résolution complète
  • des bandes supérieures à 500 bp.
  • Cette agarose est recommandée pour l’analyse lorsqu’une résolution précise des bandes > 500 bp est requise.
  • Le produit est soumis à des tests de qualité sur un lot afin de garantir l’absence de DNases et de RNases et l’absence d’inhibiteurs des enzymes de restriction.
  • Chaque lot d’agarose doit passer un test de transfert d’ADN au cours duquel le transfert complet de l’ADN doit avoir lieu du gel à la membrane dans une procédure de transfert sous vide de 1 heure.
Spécification
CAS 9012-36-6
Description L’agarose standard est un hydrocolloïde de galactane linéaire purifié isolé de la gélose ou d’algues marines contenant de la gélose avec une valeur d’électro-osmose (EEO) de 0,12, ce qui en fait un composant essentiel dans les techniques de séparation chi
Couleur Blanc
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Électrophorèse ; séparation des fragments d’ADN/ARN de 400 à 8000 bp
Température de fusion 89deg;C (gel à 1,5 %)
Quantité 250 g
Conditions de stockage 15 - 30deg;C
Type de produit Gel d’agarose