Learn More
RETSCH Billes de broyage en agate
Code produit 10401223 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 mm
7 mm
10 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10401223 10 mm 1 pièce
10156451 40 mm 1 pièce
10019110 30 mm 1 pièce
10529711 5 mm 1 pièce
10430771 7 mm 1 pièce
10573823 15 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10401223 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 05.368.0067
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Billes
• Nombre de billes par bol
• Bol vol. utile nb. de billes admission
• 50mL 20mL 3x φ 20mm <3mm 10x φ 10mm
• 125mL 50mL 6x φ 20mm <4mm 25x φ 10mm
• 250mL 100mL 5x φ 30mm <6mm 12x φ 20mm 50x φ 10mm
• 500mL 250mL 4x φ 40mm <10mm 8x φ 30mm 20x φ 20mm 100x φ 10mm
• Bille
• Agate
Spécification
Type de produit Boulets de broyage
Diamètre (métrique) 10 mm
À utiliser avec (équipement) Broyeur à billes planétaire PM 400
Matériau Agate