Learn More
RETSCH Billes de broyage en agate
Code produit 10573823 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 mm
7 mm
10 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10573823 15 mm 1 pièce
10401223 10 mm 1 pièce
10156451 40 mm 1 pièce
10019110 30 mm 1 pièce
10529711 5 mm 1 pièce
10430771 7 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10573823 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 05.368.0111
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Billes pour vibro-broyeurmm200,mm400 Cryomill
• Guide d'utilisation des bols et billes
• Bol volume utile admission billes
• 1,5mL 0,5mL 1mm 1 à 2 x φ 5mm 5mL 2mL 2mm 1 à 2 x φ 7mm 10mL 4mL 4mm 1 à 2 x φ 9 ou 12mm 25mL 10mL 6mm 2 x φ 12 ou 1 x φ 15*mm 35mL 15mL 6mm 1 x φ 20mm 50mL 20mL 8mm 1 x φ 25mm
• *Bille φ 15mm sur demande
• Bille
Spécification
Type de produit Boulets de broyage
Diamètre (métrique) 15 mm
À utiliser avec (équipement) Broyeur à billes planétaire PM 100, PM 200, PM 400
Matériau Agate polie