Learn More
RETSCH Bols de broyage en agate
Code produit 10457982 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour broyeur mélangeur MM 200
Pour broyeur mélangeur MM 301
Pour broyeur-mélangeur MM 200
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Capacité (métrique) Conditionnement
10457982 Pour broyeur mélangeur MM 301 10 mL 1 pièce
10771581 Pour broyeur mélangeur MM 200 10 ml 1 pièce
10228230 Pour broyeur-mélangeur MM 200 5 mL -
10427602 Pour broyeur mélangeur MM 301 5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10457982 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 01.462.0233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3118.50€
    2450.00€ / 1 pièces
    Économisez 668.50€
    21% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Utilisez ces bols pour le broyage sec, humide et cryogénique de petits échantillons. Les bols de broyage en agate Retsch™ sont dotés d’un mécanisme d’auto-centrage et d’un bouchon vissé permettant un broyage étanche.
  • Bols de broyage avec bouchon vissé
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Type de produit Bol de broyage
Capacité (métrique) 10 mL
À utiliser avec (équipement) Pour broyeur mélangeur MM 301
Matériau Agate