Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mortiers et pilons
Code produit 15481557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
65 mm
95mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15481557 95mm 1 pièce
15471557 65 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15481557 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 039792.KT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.20€
    828.65€ / 1 pièces
    Économisez 201.55€
    19% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Pour la préparation des échantillons pour la presse rapide
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 3,7 po
Diamètre (métrique) externe 95mm
Type de produit Mortier et pilon
À utiliser avec (équipement) Mélangeur / broyeur Wig-L-Bug