Learn More
Giese™ Mortier avec pilon en agate
Code produit 11705146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 ml
8mL
10mL
13 ml
15mL
24mL
30mL
50 ml
80mL
130mL
200mL
350mL
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11705146 10mL 1 pièce
10428552 8mL 1 pièce
10768031 6 ml 1 pièce
11715146 15mL 1 pièce
10009520 13 ml 1 pièce
11725146 24mL 1 pièce
11735146 30mL 1 pièce
11745146 50 ml 1 pièce
11803360 80mL 1 pièce
11813360 130mL 1 pièce
11755146 200mL 1 pièce
11765146 350mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11705146 Fournisseur Giese™ Code fournisseur 600M050
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Broyez les produits chimiques solides et concassez les solides en petits morceaux avec ce mortier et ce pilon en agate. Le mortier avec pilon en agate Giese™ présente une surface lisse, dense et dure.
  • Structure en agate polie
  • Pour concassage et broyage
  • Durable
  • Disponible en différentes tailles
Spécification
Type de produit Mortier et pilon
Matériau Pierre d’agate
Capacité (métrique) 10mL