Learn More
Phenomenex™ Agela™ Frits à cartouche SPE
Code produit 31744369 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
12 mL
30 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
31744369 30 mL 50 pièces
31743266 12 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31744369 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AS030A
Expédition estimée: 19-11-2026
Frit PE pour tube SPE
  • Marque : Agela
  • Procédé : SP
  • Phase : Pas de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Collecteurs sous vide ou équipement SPE automatisé
Adsorbant C18/SCX/SAX
Type Colonne d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 30 mL