Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif puissant
Code produit. 17808394
50 pi x 2 po, M710, BMP71, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: HA.12
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft x 0,625 po
50 pi x 0,5 po
50 pi x 1,9 po
50 pi x 1 po
50 pi 0,475 po
50 pi x 0,375 po
50 pi x 2 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Les étiquettes en polyester brillant permanent imprimables par transfert thermique (B-422) sont idéales pour une utilisation dans toutes les applications commerciales et industrielles.
  • Les étiquettes en polyester brillant permanent imprimables par transfert thermique (B-422) sont idéales pour une utilisation dans toutes les applications commerciales et industrielles.
  • Adhésif puissant idéal pour les surfaces planes texturées et peintes à la poudre, notamment les plastiques à faible énergie de surface
  • Conçues pour résister à l'exposition à de nombreux solvants
  • Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
  • Température d'utilisation de -40 à 100°C (-40 à 212°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur White
Finition Gloss
Format Continue
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex No
Quantité 50 ft.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 50 pi x 2 po
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15.24 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Alternate Part Number M7C-1900-422
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif puissant >