Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif puissant
Les étiquettes en polyester brillant permanent imprimables par transfert thermique (B-422) sont idéales pour une utilisation dans toutes les applications commerciales et industrielles.
Marque: Brady™ 174164
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les étiquettes en polyester brillant permanent imprimables par transfert thermique (B-422) sont idéales pour une utilisation dans toutes les applications commerciales et industrielles.
- Adhésif puissant idéal pour les surfaces planes texturées et peintes à la poudre, notamment les plastiques à faible énergie de surface
- Conçues pour résister à l'exposition à de nombreux solvants
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Température d'utilisation de -40 à 100°C (-40 à 212°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Continue | |
Single-side Printable | |
Label | |
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification | |
No | |
Rectangle | |
-40°C à +100°C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
0.625 in. | |
M6C-625-422 |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
50 ft. | |
-40°F to +212°F | |
0,004 in | |
50 ft. x 0.625 in. | |
15.24 m | |
15.88 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif puissant > Multipurpose Polyester Labels; Dimensions (LxW): 50 ft. x 0.625 in.; For Use With (Equipment): M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu