Learn More
Brady™ Adhésif agressif prédécoupé multi-usages Nylon Ruban d'étiquettes pour imprimantes M6/M7
Adhésif puissant et grande souplesse sont les caractéristiques de ce matériau d'étiquette en tissu de nylon conçu pour répondre à un large éventail d'exigences d'identification, des panneaux de commande aux environnements à azote liquide.
Marque:  Brady™ 174225
Code produit. 17828404
  • 64.45€ / 250 pièces
Expédition estimée: 08-12-2026
Description
  • Ce matériau très souple épouse parfaitement les surfaces courbes telles que les fils et les câbles, tout en adhérant à l'acier inoxydable, à l'ABS texturé, au polypropylène et à de nombreux autres types de matériaux.
  • Résiste à l'exposition au froid, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, aux produits de nettoyage et aux détergents.
  • Le matériau d'étiquette à profil bas adhère aux surfaces lisses, rugueuses ou revêtues de poudre, voire même aux matériaux à faible énergie de surface.
  • Homologué UL selon la norme UL969, CSA selon la norme C222 n° 015-95, conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (conforme à la directive 2015/863)
  • Fabriqué en tissu nylon B-499
Spécification
Spécification
Autoclavable
Acrylique permanent
Blanc
Pointe de découpe
Imprimable face unique
Étiquette
Étiquetage des composants et des équipements, identification générale, étiquetage de laboratoire
Non
Carré
-40°C à +90°C
0.166 mm
1 in
25.4 mm
M6-19-499
Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815)
Aucun
Mat
Nylon
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
250 étiquettes
-40°F à +194°F
0,0065 in
1 x 1 in
1 in
25,4 mm