Learn More
Brady™ Adhésif agressif prédécoupé multi-usages Nylon Ruban d'étiquettes pour imprimantes M6/M7
Adhésif puissant et grande souplesse sont les caractéristiques de ce matériau d'étiquette en tissu de nylon conçu pour répondre à un large éventail d'exigences d'identification, des panneaux de commande aux environnements à azote liquide.
Marque: Brady™ 173340
72.60 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28009" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Ce matériau très souple épouse parfaitement les surfaces courbes telles que les fils et les câbles, tout en adhérant à l'acier inoxydable, à l'ABS texturé, au polypropylène et à de nombreux autres types de matériaux.
- Résiste à l'exposition au froid, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, aux produits de nettoyage et aux détergents.
- Le matériau d'étiquette à profil bas adhère aux surfaces lisses, rugueuses ou revêtues de poudre, voire même aux matériaux à faible énergie de surface.
- Homologué UL selon la norme UL969, CSA selon la norme C222 n° 015-95, conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (conforme à la directive 2015/863)
- Fabriqué en tissu nylon B-499
Spécification
| Autoclavable | |
| Acrylique permanent | |
| Blanc | |
| Pointe de découpe | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette | |
| Étiquetage des composants et des équipements, identification générale, étiquetage de laboratoire | |
| Non | |
| Rectangle | |
| -40°C à +90°C | |
| 0.166 mm | |
| 1,5 in | |
| 25.4 mm | |
| M7-31-499 |
| Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815) | |
| Aucun | |
| Mat | |
| Nylon | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| M710, BMP71 | |
| 250 étiquettes | |
| -40°F à +194°F | |
| 0,0065 in | |
| 1,5 x 1 in | |
| 1 in | |
| 38,1 mm |