Learn More
Brady™ Étiquettes polyvalentes Nylon adhésives pour M610, M611 et BMP61
Code produit 31910409 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Dimensions (L x l):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
Conditionnement:
750 rouleaux
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
31910409 Blanc 6 x 17 mm 750 rouleaux
31910406 Jaune 6 x 17 mm 750 rouleaux
31910363 Blanc 6 x 15 mm 750 rouleaux
31910402 Jaune 6 x 15 mm 750 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31910409 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 313456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.48€
    51.91€ / 750 rouleaux
    Économisez 3.57€
    6% de réduction
En stock
Nylon des labels en tissu qui s’adaptent parfaitement aux disjoncteurs les plus couramment utilisés
  • En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Brady Les matériaux authentiques fonctionnent parfaitement avec Brady les imprimantes pour une meilleure communication entre imprimantes et matériaux, une interaction fluide avec les applications mobiles, ainsi que de meilleures performances et fiabilité
  • Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau
  • Utilisez le numéro de pièce M61-R4310 ou M6-R6210 pour les imprimantes d’étiquettes M610/BMP61/M611
Spécification
Certifications/Conformité Reconnu UL, CSA accepté, sans halogènes (DIN VDE 0472/partie 815) uniquement pour les blancs
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Nylon Tissu
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des composants et équipements, étiquetage électrique, identification générale
À utiliser avec (équipement) M610, M611, BMP61
Étiquettes par rangée 1
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Répétition verticale (métrique) 9.2 mm
Dimensions (L x l) 6 x 17 mm
Longueur (impériale) 16 ft.
Largeur (impériale) 0,67 in
Largeur (métrique) 17 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 26.97 mm
Hauteur (impériale) 0,24 in
Hauteur (métrique) 6 mm
Alternate Part Number M6-219-499