Learn More
Brady™ Adhésif agressif multi-usages Nylon Étiquettes de drapeau
Code produit 17930750 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
25,40 mm (l) x 57,15 mm (H)
38,10 x 31,75 mm (l x H)
Conditionnement:
160 pièces
90 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17930750 25,40 mm (l) x 57,15 mm (H) 90 pièces
17851809 38,10 x 31,75 mm (l x H) 160 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17930750 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.60€
    71.62€ / 90 pièces
    Économisez 8.98€
    11% de réduction
En stock
L'étiquette en tissu nylon B-499 est fabriquée dans un matériau d'étiquette à usage général, résistant et polyvalent. Imprimez presque partout avec un Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
  • Idéal pour l'étiquetage de surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles, ainsi que pour les panneaux d'équipements de laboratoire, les plaques frontales et les borniers à usage général.
  • Conçu pour résister aux températures extrêmes, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, aux nettoyants et aux détergents.
  • Étiquettes adhésives permanentes qui adhèrent aux surfaces lisses, rugueuses et revêtues de poudre.
Spécification
Certifications/Conformité Homologué UL ; accepté CSA ; sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815). Homologations valables uniquement pour le matériau blanc. Conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863.
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Nylon Tissu
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des composants et des équipements ; Étiquetage électrique ; Identification générale ; Marquage d'entrepôt ; Étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantité 90
Plage de températures (impériale) -40 °F à 194 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à 90 °C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Dimensions (L x l) 25,40 mm (l) x 57,15 mm (H)
Longueur (impériale) 2,25 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (impériale) 2,25 in
Hauteur (métrique) 57.15 mm
Alternate Part Number M4-141-499