Learn More
Brady™ Adhésif agressif multi-usages Nylon Étiquettes
L'étiquette en tissu nylon B-499 est fabriquée dans un matériau d'étiquette à usage général, résistant et polyvalent. Imprimez presque partout avec un Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
Marque: Brady™ 170927
Description
- Idéal pour l'étiquetage de surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles, ainsi que pour les panneaux d'équipements de laboratoire, les plaques frontales et les borniers à usage général.
- Conçu pour résister aux températures extrêmes, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, aux nettoyants et aux détergents.
- Étiquettes adhésives permanentes qui adhèrent aux surfaces lisses, rugueuses et revêtues de poudre.
Spécification
| Homologué UL ; accepté CSA ; sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815). Homologations valables uniquement pour le matériau blanc. Conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863. | |
| Blanc | |
| Continue | |
| Thermal Transfer | |
| Non stérile | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40 °F à 194 °F | |
| 0,0065 in | |
| 25,40 mm (l) x 4,88 m (L) | |
| 4.88 m | |
| 25.40 mm |
| Acrylique permanent | |
| Mat | |
| Nylon Tissu | |
| Étiquette | |
| Étiquetage des composants et des équipements ; Étiquetage des données et des télécommunications ; Étiquetage électrique ; Identification générale ; Étiquetage des fils et des câbles | |
| 1 | |
| -40 °C à 90 °C | |
| 0.166 mm | |
| 16 ft. | |
| 1 in | |
| M5C-1000-499 |