Learn More
Brady™ Adhésif agressif multi-usages Nylon Étiquettes
L'étiquette en tissu nylon B-499 est fabriquée dans un matériau d'étiquette à usage général, résistant et polyvalent. Imprimez presque partout avec un Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
Marque:  Brady™ 170793
Code produit. 17940680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.80€
    28.52€ / 1 pièces
    Économisez 4.28€
    13% de réduction
En stock
Description
  • Idéal pour l'étiquetage de surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles, ainsi que pour les panneaux d'équipements de laboratoire, les plaques frontales et les borniers à usage général.
  • Conçu pour résister aux températures extrêmes, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, aux nettoyants et aux détergents.
  • Étiquettes adhésives permanentes qui adhèrent aux surfaces lisses, rugueuses et revêtues de poudre.
Spécification
Spécification
Homologué UL ; accepté CSA ; sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815). Homologations valables uniquement pour le matériau blanc. Conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863.
Blanc
Continue
Thermal Transfer
Non stérile
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
-40 °F à 194 °F
0,0065 in
9,53 mm (l) x 4,88 m (L)
4.88 m
9.53 mm
Acrylique permanent
Mat
Nylon Tissu
Étiquette
Étiquetage des composants et des équipements ; Étiquetage des données et des télécommunications ; Étiquetage électrique ; Identification générale ; Étiquetage des fils et des câbles
1
-40 °C à 90 °C
0.166 mm
16 ft.
0,375 in
M4C-375-499