Learn More
Simport™ Attaches de câbles adhésives en polyester à colle agressive
Code produit 15216719 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
201 mm
Conditionnement:
1500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15216719 201 mm 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15216719 Fournisseur Simport™ Code fournisseur 134078
 Article restreint
En stock
Colliers de serrage en polyester à étiquette adhésive agressive pour l'étiquetage d'inspection.
  • Traité avec un revêtement en résine époxy.
  • Acier inoxydable de qualité 316.
  • Gravure laser possible.
Spécification
Type Attache-câble
Matériau Acier inox (316)
Alternate Part Number SSTIEC-201-7316
Description Attache de câble revêtue en acier inox
Couleur Argent
Longueur (métrique) 201 mm
Longueur (impériale) 7,9 in
Largeur (métrique) 4,6 mm
Largeur (impériale) 0,181 in
Dimensions (L x l) 201 x 4,6 mm
Épaisseur 0,50 mm
Quantité 100/Bte
Certifications/Conformité Conformes RoHS.
À utiliser avec (application) Étiquetage d'inspection