Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-adhésives et adhésives pour applications enveloppantes
Code produit 17881819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,75 x 0,5 in
19,05 mm (l) x 25,40 mm (H)
1 x 1 in
25,40 mm (l) x 19,05 mm (H)
25,40 mm (l) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (l) x 38,10 mm (H)
25,40 mm (l) x 63,50 mm (H)
38,10 x 63,50 mm (l x H)
Conditionnement:
110 pièces
180 pièces
200 pièces
260 pièces
340 pièces
360 pièces
80 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17881819 0,75 x 0,5 in 360 pièces
17831739 25,40 mm (l) x 19,05 mm (H) 340 pièces
17821739 19,05 mm (l) x 25,40 mm (H) 200 pièces
17881779 1 x 1 in 260 pièces
17821819 25,40 mm (l) x 31,75 mm (H) 200 pièces
17801739 25,40 mm (l) x 38,10 mm (H) 180 pièces
17841739 25,40 mm (l) x 63,50 mm (H) 110 pièces
17891759 38,10 x 63,50 mm (l x H) 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17881819 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170959
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les revêtements en vinyle auto-laminants à haute adhérence B-417 sont destinés aux conditions difficiles, notamment aux environnements à forte humidité, aux fils de petit diamètre et aux nouveaux matériaux de gainage de fils.
  • Adhésion fiable et durable aux fils de petit diamètre
  • Restera collé même dans les environnements les plus humides.
  • Forte adhérence à divers matériaux de gainage de câbles, notamment Teflon™ , en silicone, tressé et PVC traditionnel
  • Zone imprimable blanche et zone de sur-lamination transparente protégeant l'impression
  • Idéal pour les panneaux de commande, les armoires électriques, les faisceaux de câbles, les réseaux de données et l'identification des fils et câbles.
Spécification
Certifications/Conformité Homologué UL selon la norme d'étiquetage et de marquage UL969 lorsqu'il est imprimé avec le Brady Rubans des séries R4300 et R7950. Consultez les fichiers UL MH62024 pour plus de détails. Brady Les clients doivent préciser lors de l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-417 homologuées UL. Brady Vend des étiquettes homologuées UL B-417 et des étiquettes non homologuées selon les exigences du client. Conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863.
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc, Transparente
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications ; Étiquetage électrique ; Étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantité 360
Plage de températures (impériale) -40 °F à 158 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à 70 °C
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Épaisseur (métrique) 0.107 mm
Calibre de fil 20 AWG - 10 AWG
Dimensions (L x l) 0,75 x 0,5 in
Longueur (impériale) 0,75 po
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.70 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 12.70 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19.05 mm
Alternate Part Number M4-11-417