Learn More
Trajan™ FocusLiner avec entrée conique à débit divisé / non divisé pour Agilent
Code produit 12917141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
25/boîte
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12917141 1 de chaque 1 pièce
11922549 25/boîte 1 pièce
10003712 25/boîte 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12917141 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 09200301
Expédition estimée: 17-12-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Agilent
Spécification
Type de produit Insert d’injection GC, FocusLiner conique à débit divisé/non divisé
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 78,5 mm
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Diamètre (métrique) externe 6,3 mm